Learn More
1,2-Dicloronaftaleno, TRC
Código de producto. 30137856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137856 100 mg 100 miligramos
17982705 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD436670100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2050-69-3
Fórmula molecular C10 H6 Cl2
Peso molecular (g/mol) 197.06
Sinónimo Naphthalene, 1,2-dichloro-, 1,2-Dichloronaphthalene, NSC 90290, PCN 3, 1,2-DiCN, 1,2-DCN, PCN-3
Nombre IUPAC 1,2-dicloronaftaleno
SMILES Clc1ccc2ccccc2c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloronaphthalene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6Cl2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9847