Learn More
Alfa Aesar™ 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene, 97%
Código de producto. 11440177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440177 5g 5 g
1 options
Código de producto. 11440177 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B21630.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
CAS 706-79-6
Punto de ebullición 90°C
Fórmula molecular C5Cl2F6
Número MDL MFCD00019302
Cantidad 5g
Número UN UN2810
Beilstein 2053012
Sinónimo 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro-1-cyclopentene, cyclopentene-26, 1,2-dichlorohexafluorocyclopent-1-ene, 1,2-dichloroperfluorocyclopentene, cyclopentene, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluoro, cyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro, 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene-1, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopent-1-ene, hexafluoro-1,2-dichloro-1-cyclopentene
Clave InChI ABPBVCKGWWGZDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopentene
Peso molecular (g/mol) 244.945
PubChem CID 12815
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.95
Porcentaje de pureza 97%