Learn More
1,2-dicloroetileno (mezcla de cis y trans), TRC
Código de producto. 30387196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387196 5 mL
30370470 1 mL
30373294 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4343735ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-59-0
Fórmula molecular C2 H2 Cl2
Peso molecular (g/mol) 96.94
Sinónimo Ethylene, 1,2-dichloro- (8CI), 1,2-Dichloroethene, 1,2-Dichloroethylene, Acetylene dichloride, Dioform, sym-Dichloroethylene
Nombre IUPAC 1,2-dicloroeten
SMILES ClC=CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethene (cis-/trans-)
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.9534