Learn More
1,2-Actato de dicloroetanol, TRC
Código de producto. 30386706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386706 1 g
30386962 2.5 g
30380606 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4346151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10140-87-1
Fórmula molecular C4H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 157
Sinónimo 1,2-Dichloroethyl Acetate
Nombre IUPAC 1,2-dicloroetilacetato
SMILES CC(=O)OC(Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethanol Acetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6Cl2O2/c1-3(7)8-4(6)2-5/h4H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9745