Learn More
1,2-dicloroetano-D4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dichloroethane D4 |
| CAS | 17060-07-0 |
| Fórmula molecular | C2 2H4 Cl2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethane-1,1,2,2-d4, dichloro- (7CI), 1,2-Dichloroethane-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloro-1,1,2,2-tetradeuterioetano |
| Peso molecular (g/mol) | 102.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.9941 |