Learn More
1,2-Dicloroetano D4& Mezcla de tolueno D8 528 1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323638 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30323638 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000528ME
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane D4∣Toluene D8
CAS 17060-07-0, 2037-26-5
Disolvente o matriz Methanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2-Dichloroethane D4 1000 μg/mL∣Toluene D8 1000 μg/mL