Learn More
1,2-dicloroetano d4, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
5 x 1g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369967 1 g 1 g
11386069 5 x 1g 5 g
11379967 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11369967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042281.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 17060-07-0 | C2H4Cl2 | 102.978 g/mol
1,2-Dichloroethane-d4 is widely used as a solvent for NMR analysis, and in the synthesis of poly(ethylene-d4 oxide) as a chain termination reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17060-07-0
Fórmula molecular C2H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 102.978
Número MDL MFCD00037531
Clave InChI WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Sinónimo 1,2-dichloroethane-d4, 1,2-dichloroethane d4, ethylene-d4 dichloride, dichloro 2 h? ethane, 1,2-dichloroethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4 98.0 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4, analytical standard, 1,2-dichloroethane d4 2000 ng/microl in methanol
PubChem CID 12197860
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-1,1,2,2-tetradeuterioetano
SMILES C(CCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane-d4
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.307 g/mL
Temperatura de inflamación 15 °C (60 °F)
Índice de refracción 1,443
Cantidad 1 g
Punto de fusión de -35 °C
Punto de ebullición de 83 °C
Número UN UN1184
Información de solubilidad Partially miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.99
Porcentaje de pureza 99%