Learn More
1,2-Dichloroethane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haen
Código de producto. 15624650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15624650 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15614650 100 mL Glass Bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15624650 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348721L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,8 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-06-2
Fórmula molecular C2H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 98.95
Número MDL MFCD00000963
Clave InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Nombre IUPAC 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane
Punto de fusión -35°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%
Absorbancia max. 0.01 at 270 nm, max. 0.04 at 245 nm, max. 0.60 at 230 nm
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 1.256 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 13°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH2Cl
Número UN UN1184
Beilstein 605264
Punto de ebullición 83°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado HPLC