Learn More
1,2-dicloroetano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495113 500 mL 500 ml
11405123 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11495113 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12775.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dicloroetano se utiliza para fabricar cloruro de vinilo y disolventes clorados (tricloroetano, tricloroetileno, percloroetileno y vinilideno) para eliminar grasa, resinas, pegamento y suciedad. Se utiliza como disolvente en la fabricación de poliestireno y látex SBR. Se añade a la gasolina con plomo como un compuesto antidetonante. También se utiliza en tubos de cloruro de polivinilo (PVC), materiales de embalaje, muebles, piezas móviles para automóviles, revestimientos de pared y artículos para el hogar. Asimismo, se utiliza generalmente como intermediario para otros compuestos químicos orgánicos y como disolvente. Es un disolvente útil para la distribución de isómeros en la acetilación del benceno y el tolueno bajo la influencia del cloruro de aluminio.
Solubilidad
Miscible con metanol, éter dietílico, n-octanol y acetona. Muy ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, bases y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-06-2
Fórmula molecular C2H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 98.95
Número MDL MFCD00000963
Clave InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Nombre IUPAC 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane
Punto de fusión -35°C
Densidad 1.256
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Índice de refracción 1.4448
Fórmula lineal ClCH2CH2Cl
Número UN UN1184
Beilstein 605264
Índice Merck 14,3797
Punto de ebullición 83°C
Información de solubilidad Miscible with methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone. Very slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dichloroethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene dichloride