Learn More
1,2-dicloroetano, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10614842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10614842 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10184130 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10309093 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10614842 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167760025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-06-2
Fórmula molecular C2H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 98.95
Número MDL MFCD00000963
Clave InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Nombre IUPAC 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane
Punto de fusión -35.0°C
Nombre de nota 99+%
Absorbancia 0.01 max. at 300nm, 0.15 max. at 250nm, 1 max. at 230nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2500g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 13°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4440 to 1.4460
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 1.25
Fórmula lineal ClCH2CH2Cl
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Agua 0.03% max.
Beilstein 01, 84
Índice Merck 15, 3851
Punto de ebullición 81.0°C to 85.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Espectroscopia