Learn More
1,2-Dicloroetano, 99,8 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10576440 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10576440 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10516640 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10576440 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 433580010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.80€
    64.65€ / 1 litros
    Ahorro 12.15€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-06-2
Fórmula molecular C2H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 98.95
Número MDL MFCD00000963
Clave InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane
Punto de fusión -35.0°C
Absorbancia 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.01 max. at 300nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 250nm, 0.15 max. at 240nm, 1 max. at 230nm
Color Blanco
Acidez 0.0001 meq/g max.
Alcalinidad 0.0001 meq/g max.
Densidad 1.2500g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 13°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4440 to 1.4460
Residuos después de la evaporación 2ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75% min. (GC)
Gravedad específica 1.25
Fórmula lineal ClCH2CH2Cl
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Agua 0.02% Max.
Índice Merck 15,3851
Punto de ebullición 81.0°C to 85.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96
Porcentaje de pureza 99.80%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dichloroethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dichloroethane