Learn More
1,2-dicloroetano, 99,8+ %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 LT
25 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10530561 2.5 L 2.50 LT
10540561 100 mL 100 ml
10172520 1 L 1 litro
10427490 25 L 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10530561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113360025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.75€
    74.50€ / 2.5 litros
    Ahorro 2.25€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-06-2
Fórmula molecular C2H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 98.95
Número MDL MFCD00000963
Clave InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Nombre IUPAC 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dichloroethane
Nombre de nota 99.8+%
Color De naranja a amarillo
Densidad 1.2500g/mL
Cantidad 2.5 L
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Índice de refracción 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+%
Fórmula lineal ClCH2CH2Cl
Presión de vapor Vapor Pressure: 65mmHg at 29°C
Agua 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 84
Índice Merck 15, 3851
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96
Porcentaje de pureza ≥99.80% (GC)
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dichloroethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.