Learn More
1,2-Dicloroetano, 99,5 %, para uso electrónico, sin residuos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10357071 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10357071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 327860010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para uso en electrónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane
Punto de fusión -35.0°C
Nombre de nota Residue Free
CAS 107-06-2
% mín. CAS 99.4
Acidez 0.001% max.
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2500g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 13°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4440 to 1.4460
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 1.25
Fórmula molecular C2H4Cl2
Fórmula lineal ClCH2CH2Cl
Número MDL MFCD00000963
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Agua 0.03% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 84
Índice Merck 15, 3851
Sinónimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
Punto de ebullición 81.0°C to 85.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Clave InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCCl
Nombre IUPAC 1,2-dicloroetano
Peso molecular (g/mol) 98.95
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Electrónico