Learn More
1,2-Dicloroetano, ≥ 99,0 %, reactivo ACS, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Código de producto. 15663600
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15663600 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15663600 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 319929500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, ≥99,0%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane
Punto de fusión -35°C
CAS 107-06-2
Densidad 1.256g/mL at 25°C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 0.156
Temperatura de inflamación 13°C (55.4°F)
Punto de ignición 775°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H4Cl2
Fórmula lineal ClCH2CH2Cl
Presión de vapor 87mmHg (25°C)
Número MDL MFCD00000963
Número UN UN1184
Beilstein 605264
Sinónimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
Punto de ebullición 83°C
Clave InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCCl
Nombre IUPAC 1,2-dicloroetano
Peso molecular (g/mol) 98.95
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS