Learn More
1,2-dicloroetano 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dichloroethane |
| CAS | 107-06-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2-Dichloroethane |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C2 H4 Cl2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ethane, 1,2-dichloro-, 1,2-Dichloroethane, 1,2-Bichloroethane, 1,2-Dichlorethane, 1,2-Ethylene dichloride, Brocide, DCE, Dichlor-Mulsion, Dutch liquid, EDC, EDC (halocarbon), Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Glycol dichloride, HCC 150, sym-Dichloroethane, α,β-Dichloroethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2 |
| SMILES | ClCCCl |
| Mostrar más |