Learn More
1,2-Diclorobutano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434240 1 g 1 g
11469217 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21307.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-21-7 | C4H8Cl2 | 127.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-21-7
Fórmula molecular C4H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 127.01
Número MDL MFCD00013676
Clave InChI PQBOTZNYFQWRHU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo butane, 1,2-dichloro, butane,2-dichloro, 1,2-butylene chloride, acmc-1b1ry, dsstox_cid_7244, dsstox_rid_78366, dsstox_gsid_27244, 1,2-dichlorobutane, pqbotznyfqwrhu-uhfffaoysa
PubChem CID 12017
Nombre IUPAC 1,2-Diclorobutano
SMILES CCC(Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobutane
Densidad 1.112
Punto de ebullición 124°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1731376
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.01
Porcentaje de pureza ≥97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.