Learn More
1,2-Diclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dichlorobenzene |
| CAS | 95-50-1 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Benzene, o-dichloro- (8CI), 1,2-Dichlorobenzene, Cloroben, Dilatin DB, Dowtherm E, NSC 60644, o-Dichlorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2-diclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 147 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.969 |