Learn More
1,2-Diclorobenceno, 98 %, Grado espectrofotométrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348337 1 L 1 litro
11328337 4 x 1 L 4 litros
11338337 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032154.K2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Nivel máximo de impurezas: Residuo de evaporación 5ppm, H2o 0,02 %
1,2-Dichlorobenzene is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-50-1
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 146.998
Número MDL MFCD00000535
Clave InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nombre IUPAC 1,2-diclorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Diclorobenceno
Nombre de nota Filtered through 0.2μ filters.
Punto de fusión °C to 18°C
Color Incolora
Densidad 1.306
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Punto de ignición 640°C (1184°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.551
Cantidad 1 L
Beilstein 606078
Información de solubilidad Miscible with water and most of the organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Presión de vapor 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Grado Espectrofotometría
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 2-Diclorobenceno
Forma física Líquido