Learn More
1,2-Diclorobenceno, grado de HPLC, 98 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373547 4 x 1 L 4 litros
11363547 1 L 1 litro
11353547 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373547 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 019385.M1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,2-Dichlorobenzene is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-50-1
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 146.998
Número MDL MFCD00000535
Clave InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nombre IUPAC 1,2-diclorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.306 g/mL
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.551
Cantidad 4 x 1 L
Número UN UN1591
Beilstein 606078
Índice Merck 14,3056
Información de solubilidad Miscible with water and most of the organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Porcentaje de pureza ≤98%
Grado HPLC
Forma física Líquido