Learn More
1,2-diclorobenceno, Honeywell™
Código de producto. 15613920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15613920 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15613920 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 331601L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene
CAS 95-50-1
Densidad 1.306g/mL at 25°C
Límite de explosión 0.092
Temperatura de inflamación 66°C (150.8°F)
Punto de ignición 1198°F
Fórmula molecular C6H4Cl2
Número MDL MFCD00000535
Cantidad 1 L
Número UN UN1591
Beilstein 606078
Sinónimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
Clave InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2-diclorobenceno
Peso molecular (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
Densidad del vapor 5.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:35290
Formula Weight (peso de la fórmula) 147g/mol
Presión de vapor 1.2 mmHg (20°C)1.6 mmHg (35°C)
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)