Learn More
1,2-Diclorobenceno-d4, TRC
Código de producto. 30378862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378862 100 mg
30371120 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30378862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD431872100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2199-69-1
Fórmula molecular C6 2H4 Cl2
Peso molecular (g/mol) 151.03
Sinónimo Benzene-1,2,3,4-d4, dichloro- (7CI), 5,6-Dichlorobenzene-1,2,3,4-d4, 1,2-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorotetradeuterobenzene, o-Dichlorobenzene-d4
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenceno
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(Cl)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene D4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.9941