Learn More
1,2-diclorobenceno-d4 (grado reactivo), CDN
Código de producto. 30314109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314109 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314109 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND11915G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene D4
CAS 2199-69-1
Fórmula molecular C6 2H4 Cl2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro-, Benzene-1,2,3,4-d4, dichloro- (7 CI), 5,6-Dichlorobenzene-1,2,3,4-d4, 1,2-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorotetradeuterobenzene, o-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorobenzene D4
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c(Cl)c1[2 H]
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenceno
Peso molecular (g/mol) 151.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 149,9941 g/mol
Porcentaje de pureza 99 átomo % D, mínimo 99% Pureza química