Learn More
1,2-Diclorobenceno-d4, para RMN, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16328206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16328206 1 ml 1 ml
1 options
Código de producto. 16328206 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    103.00€ / 1 ml
    Ahorro 10.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene-d4
Densidad 1.3400 g/mL
Temperatura de inflamación de 65 °C
Índice de refracción 1,5509
Gravedad específica 1,34
Cantidad 1 ml
CAS 2199-69-1
Fórmula molecular C6H4Cl2
Fórmula lineal C6D4Cl2
Número MDL MFCD00037106
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 0.13 g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents, miscible with alcohol, ether and benzene
Clave InChI RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Nombre IUPAC Dicloro(²H₄)benceno
Peso molecular (g/mol) 151.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.04
Grado RMN