Learn More
1,2-diclorobenceno d4, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11349967
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11349967 1 g 1 g
11359967 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11349967 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042280.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Se aplica en espectroscopia de RMN.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2199-69-1
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 151.02
Número MDL MFCD00037106
Clave InChI RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Sinónimo 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
PubChem CID 519913
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenceno
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene-d4
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.34g/mL
Temperatura de inflamación 65 °C (150 °F)
Índice de refracción 1,5509
Cantidad 1 g
Punto de fusión de -17 °C
Punto de ebullición de 181 °C
Número UN UN1591
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.03
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación