Learn More
1,2-diclorobenceno, CHROMASOLV™, 99%Honeywell Riedel-de Haen
Código de producto. 15622860
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15622860 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15622860 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2705981L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, 99 %
  • Disolventes de cromatografía de alta pureza
  • Aptitud probada para su uso específico desde aplicaciones de HPLC hasta UHPLC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene
Nombre de nota CHROMASOLV™, 99%
CAS 95-50-1
Absorbancia max. 1.0 at 296 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 375 nm, max. 0.05 at 335 nm, max. 0.20 at 305 nm, max. 0.30 at 300 nm
% máx. CAS 100.0000%
Punto de fusión -18°C to -17°C (literature)
Densidad 1.306 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 66°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H4Cl2
Fórmula lineal C6H4Cl2
Número MDL MFCD00000535
Cantidad 1 L
Número UN UN1591
Beilstein 606078
Sinónimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
Clave InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2-diclorobenceno
Peso molecular (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Porcentaje de pureza >98.5%
Grado Alta pureza