Learn More
1,2-Diclorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11401578 2500 g 2500 g
11491568 500 g 500 g
11411578 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13881.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 1,2-diclorobenceno se utiliza ampliamente como precursor para preparar 1,2-dicloro-4-nitrobenceno, que es un intermedio en la síntesis de agroquímicos. Actúa como disolvente para fullerenos. También se utiliza para suavizar y eliminar la contaminación a base de carbono en superficies metálicas. Además se usa como conservante de alimentos, aditivo de aceite de motor, lubricante y pintura.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Mantener lejos de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-50-1
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 146.998
Número MDL MFCD00000535
Clave InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nombre IUPAC 1,2-diclorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.306
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.551
Cantidad 2500 g
Número UN UN1591
Beilstein 606078
Índice Merck 14,3056
Información de solubilidad Miscible with water and most of the organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dichlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Dichlorobenzene