Learn More
1,2-Dichlorobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15617820 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
20 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617820 100 mL Glass bottle 100 ml
15627820 1 L Glass bottle 1 litro
15637820 2.5 L Glass bottle 2.50 litro
15647820 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15617820 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor D56802100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-50-1
Fórmula molecular C6H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 146.998
Número MDL MFCD00000535
Clave InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nombre IUPAC 1,2-diclorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene
Punto de fusión -17°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.306g/mL at 25°C
Punto de ebullición 180°C (1013 hPa)
Límite de explosión 0.092
Temperatura de inflamación 66°C (150.8°F)
Punto de ignición 1198°F
Olor Aromatic
Envase Glass bottle
Cantidad 100 mL
Número UN UN1591
Beilstein 606078
Densidad del vapor 5.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147g/mol
Presión de vapor 1.6mmHg (35°C), 1.2mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 0.99