Learn More
1,2-Diclorobenceno, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751734 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10751734 25 L Bidón de metal 25 LT
10396170 5 mL Glass Bottle 5 ml
10530371 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10060900 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10751734 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113180250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-50-1
Número MDL MFCD00000535
Clave InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nombre IUPAC 1,2-diclorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dichlorobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 179.0°C to 180.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula molecular C6H4Cl2
Fórmula lineal C6H4Cl2
Índice de refracción 1.5500 to 1.5520
Cantidad 25 L
Beilstein 05, 201
Índice Merck 15, 3065
Gravedad específica 1.3
Información de solubilidad Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene
Peso molecular (g/mol) 147
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Presión de vapor 1.3mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido