Learn More
1,2-Diclorobenceno, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10060900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10060900 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10396170 5 mL Glass Bottle 5 ml
10530371 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10751734 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10060900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113180025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 10.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-50-1
Número MDL MFCD00000535
Clave InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nombre IUPAC 1,2-diclorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dichlorobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 179.0°C to 180.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H4Cl2
Fórmula lineal C6H4Cl2
Índice de refracción 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589nm)
Cantidad 2.5 L
Número UN 1591
Beilstein 05, 201
Índice Merck 15, 3065
Peso molecular (g/mol) 146.998
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Presión de vapor 1.3mbar at 20°C
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dichlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.