Learn More
1,2-diclorobenceno-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Código de producto. 30364783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364783 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30364783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2922311MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-dichlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6
CAS 2483735-40-4
Fórmula molecular 13C6H4Cl2
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES Cl[13C]1=[13C]([13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)Cl
Nombre IUPAC 1,2-diclorobenceno-1,2,3,4,5,6-13C6
Peso molecular (g/mol) 152.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.99