Learn More
1,2-dicloro-4-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30383778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383778 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30383778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43553510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichloronitrobenzene
CAS 99-54-7
Fórmula molecular C6 H3 Cl2 N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichloronitrobenzene, DCNB, NSC 6295, NSC 99806
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 192
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.9541