Learn More
1,2-Dicloro-4-nitrobenceno, 99 %
Código de producto. 11443324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443324 250 g 250 g
11433324 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443324 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10620.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-54-7
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 192.00
Número MDL MFCD00007207
Clave InChI NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech
PubChem CID 7443
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene
Punto de fusión 39°C to 43°C
Punto de ebullición 255°C to 256°C
Temperatura de inflamación 123°C (253°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 1818163
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza 99%