Learn More
1,2-dicloro-4-iodobenceno, Thermo Scientific™
Código de producto. 10779383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10779383 10 g 10 g
10204624 25 g 25 g
10456774 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10779383 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB06155EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 20555-91-3
Fórmula molecular C6H3Cl2I
Peso molecular (g/mol) 272.894
Clave InChI NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichloroiodobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-iodo, maybridge1_001437, pubchem3691, acmc-209fbv, 3,4-dichloro-iodobenzene, 1,2-dichloro-5-iodobenzene, 1-iodo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloro-1-iodobenzene, 4-iodo-1,2-dichlorobenzene
PubChem CID 88591
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-iodobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dichloro-4-iodobenzene
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal IC6H3Cl2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.9
Porcentaje de pureza 97%