Learn More
1,2-Dicloro-4-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435493 50 g 50 g
11425493 10 g 10 g
11445493 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435493 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13440.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20555-91-3 | C6H3Cl2I | 272.894 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20555-91-3
Fórmula molecular C6H3Cl2I
Peso molecular (g/mol) 272.894
Número MDL MFCD00019014
Clave InChI NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichloroiodobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-iodo, maybridge1_001437, pubchem3691, acmc-209fbv, 3,4-dichloro-iodobenzene, 1,2-dichloro-5-iodobenzene, 1-iodo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloro-1-iodobenzene, 4-iodo-1,2-dichlorobenzene
PubChem CID 88591
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-iodobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloro-4-iodobenzene
Punto de fusión 29°C to 31°C
Punto de ebullición 116°C to 118°C (12 mmHg)
Índice de refracción 1.648
Cantidad 50 g
Beilstein 2245136
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.9
Porcentaje de pureza 98%