Learn More
1,2-Dicloro-4-fluoro-5-nitrobenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402139 5 g 5 g
15412139 25 g 25 g
15422139 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64782.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2339-78-8 | C6H2Cl2FNO2 | 209.985 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2339-78-8
Fórmula molecular C6H2Cl2FNO2
Peso molecular (g/mol) 209.985
Número MDL MFCD00075330
Clave InChI FXOCDIKCKFOUDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dichloro-2-fluoronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-fluoro-5-nitro, buttpark 89\07-58, 4,5-dichloro-2-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4385, intermediates-zcf02626, ksc201k5p, 1,2-ichloro-4-luoro-5-itro-benzene
PubChem CID 533951
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-fluoro-5-nitrobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Punto de fusión 17°C
Color Amarillo
Densidad 1.596 g/mL
Punto de ebullición 247°C
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Índice de refracción 1.575
Cantidad 5 g
Beilstein 3269124
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido de fusión baja