Learn More
1,2-Dicloro-3-yodobenceno, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11404763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404763 10 g 10 g
11414763 50 g 50 g
11424763 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404763 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11647.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2401-21-0
Fórmula molecular C6H3Cl2I
Peso molecular (g/mol) 272.894
Número MDL MFCD00001034
Clave InChI VGJKBWPZBVBXGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloroiodobenzene, 2,3-dichloro-1-iodobenzene, 2,3-dichloro iodobenzene, dichloroiodobenzene, benzene, dichloroiodo, benzene, 1,2-dichloro-3-iodo, 1,2-dichloro-3-iodo-benzene, pubchem3690, 2,3-dichloro-iodobenzene, acmc-209g7t
PubChem CID 75459
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-3-yodobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)I)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloro-3-iodobenzene
Punto de fusión 33°C to 37°C
Punto de ebullición 121°C to 123°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 2247168
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.9
Porcentaje de pureza ≥98%