Learn More
1,2-dicloro-2-metilpropano, TRC
Código de producto. 30011300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011300 500 mg 500 miligramos
30008219 100 mg 100 miligramos
30005731 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD437290500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-37-6
Fórmula molecular C4H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 127.01
Sinónimo 1,2-Dichloroisobutane
SMILES CC(C)(Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloro-2-methylpropane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8Cl2/c1-4(2,6)3-5/h3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0003