Learn More
1,2-dibromotetracloroetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dibromotetrachloroethane |
| CAS | 630-25-1 |
| Fórmula molecular | C2Br2Cl4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrachloroethane, DBTCE, sym-Dibromotetrachloroethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2Br2Cl4/c3-1(5,6)2(4,7)8 |
| SMILES | ClC(Cl)(Br)C(Cl)(Cl)Br |
| Nombre IUPAC | 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetracloroetano |
| Peso molecular (g/mol) | 325.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.7121 |