Learn More
1,2-Dibromotetracloroetano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409776 25 g 25 g
11419776 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20276.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 630-25-1 | C2Br2Cl4 | 325.63 g/mol
1,2-dibromotetrachloroethane is used as a fire-proofing agent. It is actively involved in the conversion of sulfones to alkenes by Ramberg-Backlund rearrangement. It is an effective replacement for ozone depleting solvents like dibromodifluoromethane and tetrabromodifluoroethane. It is also utilized as a brominating reagent. In analytical chemistry, it is used in quantitative determination of perhalogenated compounds by high-performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dibromotretacloroetano se utiliza como agente de protección contra incendios. Está activamente involucrado en la conversión de sulfonas a alquenos por la reorganización de Ramberg-Backlund. Es un sustituto eficaz de los disolventes que agotan el ozono, como el dibromodifluorometano y el tetrabromodifluoroetano. También se utiliza como reactivo de bromación. En química analítica, se utiliza en la determinación cuantitativa de compuestos perhalogenados mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-25-1
Fórmula molecular C2Br2Cl4
Peso molecular (g/mol) 325.63
Número MDL MFCD00000780
Clave InChI WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dibromotetrachloroethane, dbtce, sym-dibromotetrachloroethane, ethane, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrachloro, unii-0sgg217efr, 0sgg217efr, 1,2-dibrom-1,1,2,2-tetrachlorethan, brccl2ccl2br, 1,2-dibromotetrachloroethan, 1,2-dibrom-tetrachlorethane
PubChem CID 69426
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetracloroetano
SMILES C(C(Cl)(Cl)Br)(Cl)(Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromotetrachloroethane
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Densidad 2.71
Cantidad 25 g
Beilstein 1699471
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.65
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dibromotetrachloroethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dibromotetrachloroethane