Learn More
1,2-Dibromopropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496156 100 g 100 g
11501346 - -
11406166 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22994.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
1,2-Dibromopropane was used to study the effect of reductant concentration, reductant contact time and suspension pH on reductive dechlorination of carbon tetrachloride by soil manipulated with Fe(II) and HS-. It was used as internal standard during the determination of nitrogenous disinfection byproduct trichloronitromethane by gas chromatography mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dibromopropano se ha utilizado para estudiar el efecto de la concentración de reductores, el tiempo de contacto con reductores y el pH de suspensión en la decloración reductiva de tetracloruro de carbono por suelo manipulado con Fe(II) y HS-. Se ha utilizado como patrón interno para la determinación del residuo de desinfección nitrogenada tricloronitrometano por cromatografía de gases- espectrometría de masas.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente), éter y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-75-1
Fórmula molecular C3H6Br2
Peso molecular (g/mol) 201.889
Número MDL MFCD00000148
Clave InChI XFNJYAKDBJUJAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propylene dibromide, propane, 1,2-dibromo, propylene bromide, 2,3-dibromopropane, ccris 6710, ch2brchbrch3, propane, 1,2-dibromo-, r, propane, 1,2-dibromo-, s, 1,2 dibromopropane, 1,2-dibromo-propane
PubChem CID 6553
Nombre IUPAC 1,2-dibromopropano
SMILES CC(CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromopropane
Punto de fusión -55°C
Densidad 1.932
Punto de ebullición 140°C to 142°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1718884
Índice Merck 14,7853
Información de solubilidad Soluble in water (slightly),ether,and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.9
Porcentaje de pureza 98%