Learn More
1,2-Dibromohexafluoropropano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449260 25 g 25 g
11355059 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17103.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 661-95-0 | C3Br2F6 | 309.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 661-95-0
Fórmula molecular C3Br2F6
Peso molecular (g/mol) 309.83
Número MDL MFCD00013568
Clave InChI KTULQNFKNLFOHL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2-dibromohexafluoropropane, propane, 1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoro
PubChem CID 69579
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropano
SMILES FC(F)(F)C(F)(Br)C(F)(F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromohexafluoropropane
Densidad 2.169
Punto de ebullición 71°C to 72°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.84
Porcentaje de pureza 95%