Learn More
(1,2-Dibromoetil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10267220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10267220 500 g Frasco de plástico 500 g
1 options
Código de producto. 10267220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299305000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1, 2-Dibromoethyl)benzene
Nombre de nota 97%
CAS 93-52-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 68.0°C to 73.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.74g/mL
Punto de ebullición 139.0°C to 141.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H8Br2
Número MDL MFCD00000138
Cantidad 500 g
Beilstein 05, 356
Sinónimo 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
Clave InChI SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
Nombre IUPAC 1,2-dibromoetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 263.95
PubChem CID 7145
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino