Learn More
(1,2-Dibromoetil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491567 25 g 25 g
11401577 100 g 100 g
11411577 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24990.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 93-52-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-52-7
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.96
Número MDL MFCD00000138
Clave InChI SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
PubChem CID 7145
Nombre IUPAC 1,2-dibromoetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1,2-Dibromoethyl)benzene
Punto de fusión 70°C to 74°C
Punto de ebullición 139°C to 140°C (15 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.96
Porcentaje de pureza 97%