missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-dibromoetano, SPEX CertiPrep™

Código de producto. 15703918 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15703918 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15703918 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1235

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.

Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST

Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos

AnalitoN.º de CASConcentración
1,2-Dibromoetano106-93-41000 μ g/ml

Certifications

Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromoethane
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 106-93-4, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C2H4Br2
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CBr)Br
Nombre IUPAC 1,2-dibromoetano
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Peso molecular (g/mol) 187.862
PubChem CID 7839
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:28534
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dibromoethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, 1,2-dibromomethane

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.