Learn More
1,2-Dibromoetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
25 ML
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10695142 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10244520 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10346270 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11974481 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
15199153 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10695142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112790250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-93-4
Fórmula molecular C2H4Br2
Peso molecular (g/mol) 187.86
Clave InChI PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
Nombre IUPAC 1,2-dibromoetano
SMILES C(CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromoethane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 9.0°C to 10.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 2.1730g/mL
Punto de ebullición 131.0°C to 132.0°C
Temperatura de inflamación >104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH2Br
Índice de refracción 1.5375 to 1.5395
Cantidad 25 mL
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Índice Merck 15,385
Gravedad específica 2.173
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.86
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dibromoethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.