Learn More
1,2-Dibromoetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
25 ML
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10346270 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10695142 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10244520 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11974481 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
15199153 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10346270 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 112790010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-93-4
Fórmula molecular C2H4Br2
Peso molecular (g/mol) 187.86
Clave InChI PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
Nombre IUPAC 1,2-dibromoetano
SMILES C(CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromoethane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 9.0°C to 10.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 2.1730g/mL
Punto de ebullición 131.0°C to 132.0°C
Temperatura de inflamación >104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH2Br
Índice de refracción 1.5375 to 1.5395
Cantidad 1 L
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Índice Merck 15,385
Gravedad específica 2.173
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.86
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido