Learn More
1,2-dibromoetano 5000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327471 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327471 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011075ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mL
Concentración 5000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol