Learn More
1,2-Dibromociclopenteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10410514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10410514 5 g Frasco de vidrio 5 g
10336824 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10410514 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399420050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 75415-78-0 | C5H6Br2 | 225.9 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75415-78-0
Fórmula molecular C5H6Br2
Peso molecular (g/mol) 225.9
Clave InChI PNWFXPGGROADNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dibromocyclopent-1-ene, dibromocyclopentene, pubchem13714, acmc-20ap6k, 1,2-bis bromanyl cyclopentene, 1,2-dibromocyclopentene
PubChem CID 4438528
Nombre IUPAC 1,2-dibromociclopenteno
SMILES C1CC(=C(C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dibromocyclopentene
Densidad 1.8950g/mL
Punto de ebullición 78.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.895
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dibromocyclopentene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.