Learn More
1,2-dibromobenceno, TRC
Código de producto. 30386170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386170 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30386170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42429025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromobenzene
CAS 583-53-9
Fórmula molecular C6 H4 Br2
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzene, o-dibromo- (8CI), 1,2-Dibromobenzene, NSC 60643, o-Dibromobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Brc1ccccc1Br
Nombre IUPAC 1,2-dibromobenceno
Peso molecular (g/mol) 235.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.868