Learn More
1,2-dibromobenceno, TRC
Código de producto. 30380753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380753 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30380753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4242905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromobenzene
CAS 583-53-9
Fórmula molecular C6 H4 Br2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzene, o-dibromo- (8CI), 1,2-Dibromobenzene, NSC 60643, o-Dibromobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Brc1ccccc1Br
Nombre IUPAC 1,2-dibromobenceno
Peso molecular (g/mol) 235.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.868